694290
Tris(2-chloroethyl)phosphate-d12
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Análisis
97% (CP)
formulario
liquid
bp
192 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.448 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C6H12Cl3O4P/c7-1-4-11-14(10,12-5-2-8)13-6-3-9/h1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clave InChI
HQUQLFOMPYWACS-LBTWDOQPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
449.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
232 °C - closed cup