693782
Neodymium-Iron-Boron, alloy 30/150
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Productos recomendados
Formulario
disc
composición
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
tamaño
13 mm × 6 mm
cadena SMILES
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
Clave InChI
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Maximum Energy Product (BH): 247 kJ/m3 (31 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.13 T (11.3 kGs)
Coercive Force (Hc): 844 kA/m (10.6 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1595 kA/m (20.0 kOe)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)