691658
Iron phosphide Fe2P
99.5% trace metals basis
Sinónimos:
Ferrous phosphide, Iron diphosphide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.5% trace metals basis
formulario
powder
tamaño de partícula
−40 mesh
cadena SMILES
[Fe]=P#[Fe]
InChI
1S/2Fe.P
Clave InChI
GNTCPDPNMAMZFW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable