691186
Allyl cyanoacetate
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
Sinónimos:
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
Lonza quality
Análisis
≥99.0% (GC, KF)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Lonza Ltd
impurezas
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
110 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Clave InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3