Merck
690996
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-nitropyridine
≥96.0%
Sinónimos:
5-Nitro-3-picoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥96.0% (GC)
≥96.0%
formulario
powder
cadena SMILES
Cc1cncc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-6(8(9)10)4-7-3-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable