Merck
690910
Sigma-Aldrich
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
≥93.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
313.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
Nombre del producto
(2S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, ≥93.0% (HPLC)
Ensayo
≥93.0% (HPLC)
Formulario
lumps
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]([C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H20ClNO4/c1-9(13(18)19)12(10-5-7-11(16)8-6-10)17-14(20)21-15(2,3)4/h5-9,12H,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)/t9-,12-/m0/s1
Clave InChI
NGZGAVAHPCNQJR-CABZTGNLSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)