Merck
690619
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[1-(2-methylphenylimino)ethyl]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23N3
Número de CAS:
Peso molecular:
341.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96.5-103.5% (titration)
97%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
cadena SMILES
Cc1ccccc1\N=C(/C)c2cccc(n2)\C(C)=N\c3ccccc3C
InChI
1S/C23H23N3/c1-16-10-5-7-12-20(16)24-18(3)22-14-9-15-23(26-22)19(4)25-21-13-8-6-11-17(21)2/h5-15H,1-4H3/b24-18+,25-19+
Clave InChI
FWPJMGBMVWKPTM-SIHVKLMXSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)