690538
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Sinónimos:
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
formulario
flakes
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
Clave InChI
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable