Merck
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
Sinónimos:
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Beilstein:
1922146
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.5% (GC)
97%
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)