Merck
689866
Sigma-Aldrich
Benzyl acetoacetate
Arxada quality, ≥96.0% (GC)
Sinónimos:
Acetoacetic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2COOCH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
2049615
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
Arxada quality
fabricante / nombre comercial
Arxada AG
impurezas
benzylic alcohol
≤0.05% water
índice de refracción
n20/D 1.512 (lit.)
bp
156-159 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)