689742
2-Iodo-4-nitrophenol
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
formulario
powder
mp
89-94 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
Clave InChI
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable