689319
Dehydroacetic acid
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
Sinónimos:
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
About This Item
grado
Lonza quality
formulario
crystalline
powder
fabricante / nombre comercial
Lonza Ltd
concentración
99.0-100.3 % (w/w) (T)
bp
270 °C (lit.)
mp
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
Clave InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
314.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
157 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)