Merck
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Sinónimos:
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrF3O
Número de CAS:
Peso molecular:
253.02
Beilstein:
2329910
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97%
≥97.0% (GC)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.504
densidad
1.637 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter