68902
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
About This Item
Ensayo
≥97.0%
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)