688991
2-Methylbutyronitril
Lonza quality, ≥80.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
grado
Lonza quality
Análisis
≥80.0% (GC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Lonza Ltd
bp
125-126 °C
cadena SMILES
CCC(C)C#N
InChI
1S/C5H9N/c1-3-5(2)4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
RCEJCSULJQNRQQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C