688614
Basolite® C 300
produced by BASF
Sinónimos:
Copper benzene-1,3,5-tricarboxylate, Cu-BTC MOF
About This Item
Productos recomendados
grado
produced by BASF
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
1500-2100 m2/g
Distribución del tamaño de partículas
15.96 μm (D50)
densidad aparente
0.35 g/cm3
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
O=C(O[Cu]OC(=O)c1cc2cc(c1)C(=O)O[Cu]OC2=O)c3cc4cc(c3)C(=O)O[Cu]OC4=O
InChI
1S/2C9H6O6.3Cu/c2*10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15;;;/h2*1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);;;/q;;3*+2/p-6
Clave InChI
NOSIKKRVQUQXEJ-UHFFFAOYSA-H
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.