Merck
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
actividad óptica
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.444
densidad
0.930 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
Clave InChI
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
187.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)