Merck
68730
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.26
Beilstein:
3549741
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +42±1°, c = 2% in methylene chloride
índice de refracción
n20/D 1.530
densidad
1.161 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(=O)N1[C@H](C)[C@@H](OC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-3-11(15)14-9(2)12(17-13(14)16)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,12H,3H2,1-2H3/t9-,12-/m1/s1
Clave InChI
ZMRFZBKROHCLIL-BXKDBHETSA-N
Otras notas
Chiral derivative of propionic acid used in highly enantioselective aldol, alkylation and acylation reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
D.A. Evans et al.
Topics in Stereochemistry, 13, 1-1 (1982)
D.A. Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 106, 1154-1154 (1984)