Merck
686743
Sigma-Aldrich
6-Methyl-4-nitropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-6-methyl-4-nitropyridine, 6-Methyl-4-nitropicolinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
74-79 °C
cadena SMILES
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)