Merck
686239
Sigma-Aldrich
Zirconium acrylate
About This Item
Fórmula lineal:
Zr(CH2CHCO2)4
Número de CAS:
Peso molecular:
375.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: zirconium
cadena SMILES
C=CC(=O)O[Zr](OC(=O)C=C)(OC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/4C3H4O2.Zr/c4*1-2-3(4)5;/h4*2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+4/p-4
Clave InChI
CXNQUHPJUJGOHC-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Please see product no. 686204 for additional application and usage information (Aldrich Technical Bulletin AL-238 )
Zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.