685682
3,5-Bis(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
224-229 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
Clave InChI
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study