Merck
685372
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzothiazole
97%
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrahydro-benzothiazoyl-2-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
154.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-90 °C
cadena SMILES
Nc1nc2CCCCc2s1
InChI
1S/C7H10N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H2,(H2,8,9)
Clave InChI
SMWAOXCEPHEGFV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marcin Woźnica et al.
Journal of separation science, 42(7), 1412-1422 (2019-01-27)
The objective of this article was to design the selective molecularly imprinted sorbent dedicated to the solid-phase extraction of S-pramipexole from the complex matrix such as human urine. For that purpose, S-2,6-diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole was used as the template acting as the