685364
Tetrakis[triphenylphosphine]palladium(0), ChemDose™ Tablets
Loading: 2μmol per tablet
Sinónimos:
ChemDose™, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) impregnated tablets, Palladium-tetrakis(triphenylphosphine) impregnated tablets
About This Item
Productos recomendados
formulario
tablet
matriz
Magnesium aluminometasilicate base material
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Clave InChI
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)