Merck
685224
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromopyridine
97%
Sinónimos:
3-Bromo-4-aminopyridine, 3-Bromo-4-pyridinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
61-69 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccncc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
Clave InChI
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)