Merck
684627
Sigma-Aldrich
6-Amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
6-Amino-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
162-166 °C
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1nc(N)ccc1C#N
InChI
1S/C7H7N3/c1-5-6(4-8)2-3-7(9)10-5/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)