Merck
684406
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2S,5S)-2,5-diisopropylphospholano]ferrocene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48FeP2
Número de CAS:
Peso molecular:
526.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
69.1-73.0 °C
cadena SMILES
[Fe].CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)P1[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CC(C)[C@@H]3CC[C@@H](C(C)C)P3[C]4[CH][CH][CH][CH]4
InChI
1S/2C15H24P.Fe/c2*1-11(2)14-9-10-15(12(3)4)16(14)13-7-5-6-8-13;/h2*5-8,11-12,14-15H,9-10H2,1-4H3;/t2*14-,15-;/m00./s1
Clave InChI
CIIWEDVVKXIYFL-XRLMYZCVSA-N
Aplicación
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Chiral catalystic ligand used for enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)