Merck
683590
Sigma-Aldrich
Potassium trans-3-methoxy-1-propenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
178.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
173-189 °C
cadena SMILES
[K+].COC\C=C\[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H7BF3O.K/c1-9-4-2-3-5(6,7)8;/h2-3H,4H2,1H3;/q-1;+1/b3-2+;
Clave InChI
FTWBCMBVSLEMPY-SQQVDAMQSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable