Merck
683353
Sigma-Aldrich
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
greener alternative
Sinónimos:
(1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium, Bis(2-methallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Ru(Me-allyl)2(COD), Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Fórmula lineal:
Ru(methylallyl)2(COD)
Número de CAS:
Peso molecular:
319.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
81.7-82.4 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clave InChI
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Información legal
A product of Umicore
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tuğçe Ayvalı et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 15070-15079 (2017-10-27)
The choice of suitable organometallic precursors, [Re
Artículos
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.