682985
(11bS, 11′bS)-4,4′-(Oxydi-2,1-phenylene)bis-dinaphtho[2,1-d: 1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin
Sinónimos:
S, S-Reetz D-Diphosphonite
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -85.0°, c = 1 in chloroform
mp
174-186 °C
cadena SMILES
O1P(Oc2ccc3ccccc3c2-c4c1ccc5ccccc45)c6ccccc6Oc7ccccc7P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
InChI
1S/C52H32O5P2/c1-5-17-37-33(13-1)25-29-43-49(37)50-38-18-6-2-14-34(38)26-30-44(50)55-58(54-43)47-23-11-9-21-41(47)53-42-22-10-12-24-48(42)59-56-45-31-27-35-15-3-7-19-39(35)51(45)52-40-20-8-4-16-36(40)28-32-46(52)57-59/h1-32H
Clave InChI
UYGCVTAJLJBNHG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.