682950
1,1′Bis[(11bR)-dinaphtho[2,1-d:1′, 2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl]ferrocene
Sinónimos:
R, R-Reetz F-Diphosphonite
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H32FeO4P2
Número de CAS:
Peso molecular:
814.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56.[CH]7[CH][CH][C]([CH]7)P8Oc9ccc%10ccccc%10c9-c%11c(O8)ccc%12ccccc%11%12
Aplicación
Used in a variety of asymmetric reactions, including: hydrogenations and conjugate additions.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Reetz, M. T.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 71, 1503-1503 (1999)
Reetz, M. T. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2077-2077 (1998)