Merck
68287
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1839458
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
5.11 psi ( 20 °C)
Análisis
≥98.5%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
densidad
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
Clave InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves