Merck
682713
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid L-tartaric acid ester
1.0 M in THF
Sinónimos:
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8BNO8
Número de CAS:
Peso molecular:
280.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +9.0°, neat
concentración
1.0 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.4508
densidad
1.0525 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
Clave InChI
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
Aplicación
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.78 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)