682705
Chloro(tri-tert-butylphosphine)gold(I)
Sinónimos:
Tri-tert-butylphosphine)gold(I) chloride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
cadena SMILES
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
Clave InChI
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges