Merck
682691
Sigma-Aldrich
Bis(tri-tert-butylphosphine)platinum(0)
Sinónimos:
Bis[tris(1,1-dimethylethyl)phosphine]platinum
About This Item
Fórmula lineal:
[((CH3)3C)3P]2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
599.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
260-269 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pt].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C12H27P.Pt/c2*1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;/h2*1-9H3;
Clave InChI
RJQWVEJVXWLMRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Trimetallic ReBiPt complexes
  • Rhodium-germanium carbonyl complexes
Catalyst for the synthesis of:
  • Amidobipyridyl inhibitors of protein kinase D
  • 5-Fluoroalkylated pyrimidine nucleosides via Negishi cross-coupling
Catalyst for phenyl and methyl group transfer from tin to iridium
Activator of metal hydride complexes
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable