Merck
682543
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluoroanisole
99%
Sinónimos:
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrFO
Número de CAS:
Peso molecular:
205.02
Beilstein:
3240536
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.542
bp
143-145 °C/760 mmHg
densidad
1.5983 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1cc(F)ccc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
Clave InChI
KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C