Merck
681458
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
95%
Sinónimos:
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
207.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
96-101 °C
grupo funcional
amine
ester
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
Clave InChI
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)