Merck
681318
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-3-methanol
97%
Sinónimos:
N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
77-81 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Amide CCR5 antagonist
  • PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
  • Human GnRH receptor antagonists
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable