681296
N-Boc-piperidine-2-methanol
97%
Sinónimos:
N-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
74-78 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-7-5-4-6-9(12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Julia coupling for synthesis of corydendramine A
- Cyclization-functionalization of nitrogen-containing dienes
Reactant for synthesis of:
- Heterocyclic compounds
- Anthranilamide inhibitors of factor Xa
- Human GnRH receptor antagonists
- Sphingosine-1-phosphate receptor agonists
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)