Merck
680729
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-cyclopentenone
96%
Sinónimos:
4-Oxo-2-cyclopenten-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
96%
contiene
0.5% BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.5078
densidad
1.1623 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OC1CC(=O)C=C1
Aplicación
A building block for drug synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Asymmetry, 15, 2807-2809 (2004)
Tetrahedron, 53 (6), 1983-2004 (1997)