680575
3-Vinylphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
powder or crystals
mp
141-147 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
Clave InChI
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Suzuki-Miyaura reactions
- Molecular imprinting of fructose and pinacol
- Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
- Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
- Generation of acyl anion equivalents
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)