680419
4-Brombenzyl-methylether
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
densidad
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadena SMILES
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
223.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)