Merck
680125
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Cl4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
279.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
65-69 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H
Clave InChI
WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.