Merck
679798
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
packaged for use in deposition systems
Sinónimos:
Diethylruthenocene
About This Item
Fórmula lineal:
C7H9RuC7H9
Número de CAS:
Peso molecular:
287.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.5870 (lit.)
bp
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
6 °C (lit.)
densidad
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Clave InChI
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter