Merck
678309
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C, 16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13CD3(CH2)14CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
260.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
formulario
solid
mp
61-64 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable