Merck
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
Sinónimos:
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H6O7
Número de CAS:
Peso molecular:
286.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
>300 °C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)