677876
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
Sinónimos:
(Pyridine)gold trichloride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
232-240 °C
cadena SMILES
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
Clave InChI
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
- An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)