Merck
677663
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green-d5
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane, LMG-D5
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
335.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
Clave InChI
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable