Merck
677639
Sigma-Aldrich
trans-2-(3-Trifluoromethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
E-2-(3-Trifluoromethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18BF3O2
Peso molecular:
298.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4848
densidad
1.088 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18BF3O2/c1-13(2)14(3,4)21-16(20-13)9-8-11-6-5-7-12(10-11)15(17,18)19/h5-10H,1-4H3/b9-8+
Clave InChI
RYHKLBBQXCSAQZ-CMDGGOBGSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)