Merck
676276
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-bromophenyl)isoxazole
technical grade
Sinónimos:
5-(4-Bromophenyl)isoxazol-3-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
mp
144-148 °C
cadena SMILES
Nc1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(11)12-13-8/h1-5H,(H2,11,12)
Clave InChI
YINDFUSXBDZGIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves