Merck
675814
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
Sinónimos:
1-Benzyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.5477
densidad
1.024 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
Clave InChI
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)